860102C
Avanti
16:0 Phosphatidylpropanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt), chloroform
Sinónimos:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt)
About This Item
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (860102C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860102C
concentración
10 mg/mL (860102C-25mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCCC
InChI
1S/C38H75O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37(39)43-34-36(35-45-47(41,42)44-33-6-3)46-38(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h36H,4-35H2,1-3H3,(H,41,42);/q;+1/p-1/t36-;/m1./s1
Clave InChI
SKVWIBXHTOHOAB-SKRAEFHRSA-M
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)