860088P
Avanti
C20:0 GM1 (synthetic)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
C20:0 GM1 (synthetic)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 100 μg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)