MilliporeSigma
858126C
Avanti
13:0 Lyso PG
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Sinónimos:
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(13:0/0:0); 110709
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H38NaO9P
Número de CAS:
Peso molecular:
464.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (858126C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 858126C
concentración
5 mg/mL (858126C-5mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (858126C-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)