Documentos clave
852478P
Avanti
C16(Plasm)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-(1Z-haxadecenyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H82NO7P
Número de CAS:
Peso molecular:
744.08
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
El producto 852478P no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (852478P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
C16(Plasm)-18:1 PC, also known as 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, is a phosphatidylcholine (PC), which is a type of phospholipid. Phospholipids are major components of cell membranes and play vital roles in membrane structure and function.
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)