850699C
Avanti
08:0 PE
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinónimos:
PE(8:0/8:0)
About This Item
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (850699C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (850699C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850699C-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850699C
concentración
10 mg/mL (850699C-10mg)
10 mg/mL (850699C-25mg)
25 mg/mL (850699C-500mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O
Clave InChI
UNACBKDVIYEXSL-LJQANCHMSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)