850536O
Avanti
8.8 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850536O
Sinónimos:
1-(8Z-hexadecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
oil
mol peso
328.49 g/mol
envase
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850536O-1g))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850536O-25mg))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850536O
técnicas
protein sequencing: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCC(O)COC(CCCCCC/C=C\CCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h8-9,18,20-21H,2-7,10-17H2,1H3/b9-8-
Clave InChI
CRXZGWVXXGFOLB-HJWRWDBZSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)