MilliporeSigma
840536P
Avanti
18:1 3-O-Sulfo MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
3-O-sulfo monogalactosyldioleoylglycerol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H85NO13S
Peso molecular:
880.22
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x1 mg (840536P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840536P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)