840101C
Avanti
Egg PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
L-α-phosphatidic acid (Egg, Chicken) (sodium salt)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (840101C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL (840101C-25mg)
tipo de lípido
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1
Clave InChI
PPYXMAJBOKWTQX-RYRMQHSSSA-M
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)