840052P
Avanti
Heart PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 840052P, powder
Sinónimos:
L-α-phosphatidylcholine (Heart, Bovine)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 2 × 100 mg (840052P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840052P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840052P
tipo de lípido
phosphoglycerides
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Clave InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)