Documentos clave
810266P
Avanti
C11 TopFluor Galactosyl Ceramide
N-[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine, powder
Sinónimos:
N-[11-(TopFluor)undecanoyl]-D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H80N3O8F2
Número de CAS:
Peso molecular:
865.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 250 μg (810266P-250ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810266P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Galactosyl Ceramide is a glycosphingolipid, predominantly present in myelin sheath.
Aplicación
C11 TOPFLUOR Galactosyl Ceramide is suitable for in vivo labelling of antigen-presenting cells (APCs).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Abnormal accumulation of galactosyl ceramide in the central nervous system, due to failure in its degradation process results in globoid cell leukodystrophy.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810266P-250ug)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Biosynthesis of Polysaccharides (2012)
Multiple Sclerosis: A Critical Conspectus, 195-195 (2012)
iNKT cell emigration out of the lung vasculature requires neutrophils and monocyte-derived dendritic cells in inflammation
Thanabalasuriar A, et al.
Testing, 16(12), 3260-3272 (2016)