800815O
Avanti
16:0-18:1 DG
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol, neat oil
Sinónimos:
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol; DG(16:0/18:1(9Z)/0:0)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800815O-10mg))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap 800815O-20)0mg)
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800815O-25mg))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 800815O
tipo de lípido
neutral lipids
neutral glycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Aplicación
Envase
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)