700143P
Avanti
27-alkyne cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 700143P, powder
Sinónimos:
27-alkyne cholesterol
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700143P-1MG)
pkg of 1 × 100 μg (700143P-100ug)
pkg of 1 × 250 μg (700143P-250ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 700143P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)