700128P
Avanti
3β,7α,24S-trihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand 700128P, powder
Sinónimos:
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β,7α,24S-trihydroxy
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700128P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 700128P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H](C1)CC[C@](C1=C[C@H]2O)(C)C3C2C(CC[C@@H]4[C@H](C)CC[C@H](O)[C@@H](C)C(O)=O)[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C27H44O5/c1-15(5-8-22(29)16(2)25(31)32)19-6-7-20-24-21(10-12-27(19,20)4)26(3)11-9-18(28)13-17(26)14-23(24)30/h14-16,18-24,28-30H,5-13H2,1-4H3,(H,31,32)/t15-,16-,18+,19-,20?,21?,22+,23-,24?,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
GQVVAINZOBDUHK-ANPBTDCTSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)