Documentos clave
700098P
Avanti
7α,24(S)-dihydroxy-4-cholesten-3-one
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
7α,24(S)-dihydroxy-4-cholesten-3-one
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H44O3
Número de CAS:
Peso molecular:
416.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700098P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
7α,24(S)-dihydroxycholest-4-en-3-one is a double substituted oxysterol.
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700098P-1mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)