MilliporeSigma
700030P
Avanti
6α-hydroxy-5α-cholestanol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
110810
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H48O2
Número de CAS:
Peso molecular:
404.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descripción
6α-hydroxy-5α-cholestane
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (700030P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H48O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-16-25(29)24-15-19(28)11-13-27(24,5)23(20)12-14-26(21,22)4/h17-25,28-29H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26-,27-/m1/s1
Clave InChI
PMWTYEQRXYIMND-XNZKQLDXSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
6α-hydroxy-5α-cholestanol has been used for the preparation of 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) membrane vesicles.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700030P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fluconazole modulates membrane rigidity, heterogeneity, and water penetration into the plasma membrane in Saccharomyces cerevisiae
Abe F, et al.
Biochemistry, 48(36), 8494-8504 (2009)