640009
Avanti
siRNA Delivery Kit
Avanti Research™ - A Croda Brand 640009, powder
Sinónimos:
siRNA Delivery Kit, Delivery System for siRNA/DNA
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 640009
envase
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)