330276W
Avanti
Glycoursodeoxycholic acid-D4
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-Cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide-d4
Productos recomendados
Ensayo
>99% (MS)
Formulario
methanol solution
envase
package of 1 × 100 μg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
100 μg/mL in methanol
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)