MilliporeSigma
330271P
Avanti
Glycodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5β;-cholanic (2,2,4,4-d4) acid-3α;,12α;-diol N-(carboxymethyl)-amide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H39D4NO5
Peso molecular:
453.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x1 mg (330271P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,12D2
Clave InChI
WVULKSPCQVQLCU-JHVXYEQYSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330271P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)