330002S
Avanti
E06 mAb-biotinylated
E06 Mouse Monoclonal Antibody (IgM), Biotinylated Anti-(Oxidized Phospholipid), 1X TBS (Tris Buffered Saline) with 1%BSA
Sinónimos:
E06 mAb-biotinylated, T15 antibody
Productos recomendados
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
Ensayo
>95%
Formulario
solution
envase
pkg of 1 × 0.125 mL (polypropylene tube with screw cap (330002S-25ug))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 330002S
concentración
0.2 mg/mL (330002S-25ug)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)