181104C
Avanti
Liver Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Liver Total Lipid Extract (Bovine)
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 4 mL (181104C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (181104C-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
25 mg/mL (181104C-100mg)
25 mg/mL (181104C-500mg)
tipo de lípido
lipid extracts
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)