ATC311766623
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-4,6-dichloro-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H2BrCl2N3/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7/h(H2,8,9,10)
Clave InChI
LAUORAFVFXRKDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01207
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01207
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)