ATC311764009
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic Acid
About This Item
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-3-1-2-7(4-8)9-5-11-12-6-9/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
BXSUQWZHUHROLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00127
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00127
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)