ATEH93EDCBBD
AstaTech, Inc.
METHYL 2-BENZAMIDO-3-CHLOROPROPANOATE
About This Item
Iupac Name
methyl 2-(benzoylamino)-3-chloropropanoate
Inchi Code
1S/C11H12ClNO3/c1-16-11(15)9(7-12)13-10(14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
YWPXOLXUAWAXOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W16132
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)