MilliporeSigma
ATEH03AB15A3
AstaTech, Inc.
PYRIDIN-2-YLMETHANESULFONIC ACID HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.65
Número MDL:
El producto ATEH03AB15A3 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
pyridin-2-ylmethanesulfonic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7NO3S.ClH/c8-11(9,10)5-6-3-1-2-4-7-6;/h1-4H,5H2,(H,8,9,10);1H
Clave InChI
ZVTAJMFYZISBNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=115944
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=95731
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)