MilliporeSigma
ATE428009971
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(2-HYDROXY-4-METHYL PHENYLAMINO)PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
306.41
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-hydroxy-4-methylanilino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H26N2O3/c1-12-5-6-14(15(20)11-12)18-13-7-9-19(10-8-13)16(21)22-17(2,3)4/h5-6,11,13,18,20H,7-10H2,1-4H3
Clave InChI
XJSQGAFXUVITMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39963
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6695
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)