MilliporeSigma
APOH95DF8B93
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.58
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H5ClF4O2/c1-16-8(15)4-2-6(10)5(3-7(4)11)9(12,13)14/h2-3H,1H3
Clave InChI
CQVBWDHNQAACIE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-chloro-2-fluoro-4-trifluoromethylbenzoate
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-chloro-2-fluoro-4-trifluoromethylbenzoate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)