MilliporeSigma
APO465887039
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrF2N/c8-7-4(3-11)1-5(9)2-6(7)10/h1-2H
Clave InChI
KDDKQAPQOJGHIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-difluorobenzonitrile
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-difluorobenzonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)