APO455837980
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(2-bromo-5-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10;/h1-3H,4,10H2;1H
Clave InChI
FCNDYXZLZMHWKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-fluorobenzylamine-hydrochloride
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-fluorobenzylamine-hydrochloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)