MilliporeSigma
APO455834558
Apollo Scientific Ltd
3,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.13
Número MDL:
bp
33-36
Iupac Name
3,5-difluoro-2-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F2NO/c1-12-8-5(4-11)2-6(9)3-7(8)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
KLLHADSUBMEYEL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-methoxybenzonitrile
Synonym
2-Cyano-4,6-difluoroanisole, 3,5-Difluoro-o-anisonitrile
Boiling point
33-36
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-methoxybenzonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)