MilliporeSigma
APO455827695
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.02
Número MDL:
bp
95-97
Iupac Name
methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2/c1-10-6(9)5-2-4(7)3-8-5/h2-3,8H,1H3
Clave InChI
ZXFCRVGOHJHZNF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-bromo-1h-pyrrole-2-carboxylate
Boiling point
95-97
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-bromo-1h-pyrrole-2-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)