MilliporeSigma
APO455826049
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Chlorophenyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.15
Número MDL:
El producto APO455826049 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14ClN.ClH/c12-10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-13-11;/h4-7,11,13H,1-3,8H2;1H
Clave InChI
POXMBRSBLGHIQE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpiperidine-hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpiperidine-hydrochloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)