MilliporeSigma
APO428498132
Apollo Scientific Ltd
3,4,5-Trifluorobenzamidoxime
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.12
Número MDL:
Iupac Name
3,4,5-trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O/c8-4-1-3(7(11)12-13)2-5(9)6(4)10/h1-2,7H,11H2
Clave InChI
SWZODDJYQFFNGK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/345-trifluorobenzamidoxime
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/345-trifluorobenzamidoxime
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)