MilliporeSigma
AOBH7BADE6D1
AOBChem
3-Bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.18
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17BrO2/c1-8(2)10-5-11(7-15)13(12(14)6-10)16-9(3)4/h5-9H,1-4H3
Clave InChI
ZEWVUVOYPAPPDW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37281.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)