AOB998741732
AOBChem
2,5-Dichloro-3-methoxybenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
2,5-dichloro-3-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-7-3-6(9)2-5(4-11)8(7)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
QKKIQXFPVFTFJO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dichloro-3-methoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33590.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)