MilliporeSigma
AMBH990F72CE
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-4-nitrobenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.14
Número MDL:
Iupac Name
3-hydroxy-4-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-7(11)4-1-2-5(9(12)13)6(10)3-4/h1-3,10H,(H2,8,11)
Clave InChI
RTPMRHZARSJGKC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/182932-64-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/182932-64-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)