AMBH9884CE25
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-4-(cyclohexylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
3-chloro-4-[(cyclohexylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H17BClNO3/c15-12-8-9(14(18)19)6-7-11(12)13(17)16-10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10,18-19H,1-5H2,(H,16,17)
Clave InChI
MRKODTKFSLUDTB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957034-65-0.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)