MilliporeSigma
AMBH97F06FDD
Ambeed, Inc.
Ethyl 8-hydroxyquinoline-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.22
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 8-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)9-6-8-4-3-5-10(14)11(8)13-7-9/h3-7,14H,2H2,1H3
Clave InChI
JONFCTYYAHIBKK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/122855-37-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)