AMBH96F107E5
Ambeed, Inc.
9H-Carbazole-3-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
9H-carbazole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H8N2/c14-8-9-5-6-13-11(7-9)10-3-1-2-4-12(10)15-13/h1-7,15H
Clave InChI
APYLNYCULQUSLG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57102-93-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)