MilliporeSigma
AMBH9614FDA5
Ambeed, Inc.
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.55
Número MDL:
El producto AMBH9614FDA5 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8BrCl/c13-11-5-1-3-9(7-11)10-4-2-6-12(14)8-10/h1-8H
Clave InChI
XDPLWYUXKVCBFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/844856-42-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)