AMBH9614FA0B
Ambeed, Inc.
2,6-Bis(benzo[d]oxazol-2-yl)pyridine
About This Item
Iupac Name
2-[6-(1,3-benzoxazol-2-yl)-2-pyridinyl]-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C19H11N3O2/c1-3-10-16-12(6-1)21-18(23-16)14-8-5-9-15(20-14)19-22-13-7-2-4-11-17(13)24-19/h1-11H
Clave InChI
LABDAMKZNFRJIA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33858-36-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)