MilliporeSigma
AMBH93E4C37B
Ambeed, Inc.
Di-tert-butyl (azanediylbis(propane-3,1-diyl))dicarbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
331.46
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-({3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propyl}amino)propylcarbamate
Inchi Code
1S/C16H33N3O4/c1-15(2,3)22-13(20)18-11-7-9-17-10-8-12-19-14(21)23-16(4,5)6/h17H,7-12H2,1-6H3,(H,18,20)(H,19,21)
Clave InChI
RXUZRBQIVIUOLJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82409-02-7.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)