MilliporeSigma
AMBH47A7E288
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4,6-dimethoxypyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.05
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-4,6-dimethoxypyridine
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2/c1-10-5-3-6(8)9-7(4-5)11-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
XFLBSQOJFFKGBY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/276251-83-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)