Merck
AMBH324AB80C
Ambeed, Inc.
((Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)hydrazine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
1-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.2ClH/c7-8-5-6-1-3-9-4-2-6;;/h6,8H,1-5,7H2;2*1H
Clave InChI
NIEBLDGMZQPDKD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1315365-54-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1315365-54-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)