AMBH303C5324
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
MWYYNBYTVFKXSD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/372120-55-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)