MilliporeSigma
AMBH303C4406
Ambeed, Inc.
(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.99
Número MDL:
Iupac Name
4-formyl-3,5-dimethoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BO5/c1-14-8-3-6(10(12)13)4-9(15-2)7(8)5-11/h3-5,12-13H,1-2H3
Clave InChI
AMCMBLFQAZPIPI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2001080-85-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2001080-85-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)