MilliporeSigma
AMBH303C4248
Ambeed, Inc.
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.01
Número MDL:
Iupac Name
5-iodo-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4INO3/c7-3-1-4(6(10)11)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
WIUHBFOGCTVLEH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/390360-97-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)