MilliporeSigma
AMBH2D6FDD18
Ambeed, Inc.
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.08
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClFN.ClH/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10;/h2-5H,11H2,1H3;1H
Clave InChI
CEVBNFPEJNNLJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956371-30-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)