AMBH2D6F18D9
Ambeed, Inc.
N-(6-Chloro-3-formylpyridin-2-yl)pivalamide
About This Item
Iupac Name
N-(6-chloro-3-formyl-2-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O2/c1-11(2,3)10(16)14-9-7(6-15)4-5-8(12)13-9/h4-6H,1-3H3,(H,13,14,16)
Clave InChI
QTIICTFBNRXNRF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127446-34-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/127446-34-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)