MilliporeSigma
AMBH2D6ECC5B
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1,1,4,4,7-pentamethyl-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.24
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-1,1,4,4,7-pentamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C15H21Br/c1-10-8-11-12(9-13(10)16)15(4,5)7-6-14(11,2)3/h8-9H,6-7H2,1-5H3
Clave InChI
ONNHBALCPUEXBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119999-22-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)