Documentos clave
Z766631
Stainless steel sterilization trays
gauge 20, L × W × D 20.75 in. × 6.4 in. × 4 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122808
Materiales
stainless steel container
fabricante / nombre comercial
Polarware S20064
L × An × P
20.75 in. × 6.4 in. × 4 in.
capacidad
5.25 qt (4.97 L)
manómetro
20
Descripción general
Tray units can be used for either hot or cold sterilization. Covers feature recessed strap handle for ease and safety in transporting, handling and storing.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)